Stampa…
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D4184-200MG D4184-1G
TCIAD4184-200MGEA 92 EUR
TCIAD4184-200MG TCIAD4184-1G
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (by GC)
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula: C₂₀H₂₈Br₂S₂
Peso molecolare: 492,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 214493-03-5
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 95.0 %