4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D4182-200MG
D4182-1G
TCIAD4182-200MGEA
73
EUR
TCIAD4182-200MG
TCIAD4182-1G
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (by GC)
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula:
C₂₀H₃₀S₂ Peso molecolare: 334,58 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
135926-94-2 |
Risultati del test di specificazione
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...