Stampa…
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D4180-1G D4180-5G
TCIAD4180-1GEA 154 EUR
TCIAD4180-1G TCIAD4180-5G
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula: C₂₀H₃₀S₂
Peso molecolare: 334,58 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 125607-30-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %