Stampa…
10-Deacetylbaccatin III ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
D4148-500MG D4148-100MG
TCIAD4148-500MGEA 205 EUR
TCIAD4148-500MG TCIAD4148-100MG
10-Deacetylbaccatin III ≥98.0% (by HPLC)
10-Deacetylbaccatin III
Formula: C₂₉H₃₆O₁₀
Punto di fusione: 234°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00132913
CAS Number: 32981-86-5
EINECS: 418-680-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=1, MeOH)