Stampa…
n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D4129-25ML D4129-500ML D4129-100ML
TCIAD4129-25MLEA 18 EUR
TCIAD4129-25ML TCIAD4129-500ML TCIAD4129-100ML
n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
n-Dodecyl acrylate
Formula: C₁₅H₂₈O₂
Peso molecolare: 240,387 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: 4°C
Flash Pt: 145°C
MDL Number: MFCD00042871
CAS Number: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9822b2a236b7eb8dda29d06ccef78cf0da7209a6&vid=a2d291bea4b369860e810ec50ea8536a968ddace&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %