Stampa…
Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4111-1G D4111-5G
TCIAD4111-1GEA 85 EUR
TCIAD4111-1G TCIAD4111-5G
Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diethyl-3,3'-iminodipropionate
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Punto di ebollizione: 139°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14705114
CAS Number: 3518-88-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %