Stampa…
2,5-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4045-25G D4045-5G
TCIAD4045-25GEA 135 EUR
TCIAD4045-25G TCIAD4045-5G
2,5-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,5-Dichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 148,97 g/mol
Punto di ebollizione: 190°C
MDL Number: MFCD00673131
CAS Number: 22536-67-0
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C