Stampa…
3,5-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D4038-1G D4038-5G
TCIAD4038-1GEA 26 EUR
TCIAD4038-1G TCIAD4038-5G
3,5-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
3,5-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Peso molecolare: 115,08 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Flash Pt: 7°C
MDL Number: MFCD03412222
CAS Number: 71902-33-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %