Dietilenetriamina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-40-0
Molecular Formula: C4H13N3
Formula Weight: 103.17
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4830
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 200-204°
Beilstein Reference: 605314
UN No.: 2079
MDL No.: MFCD00008171
Formula:
C₄H₁₃N₃ Punto di ebollizione: 200…204 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,952 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008171 CAS Number: 111-40-0 EINECS: 203-865-4 UN: 2079 ADR: 8,II |