Stampa…
Dietilenetriamina 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Azapentano-1,5-diamina
114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 71.2 EUR
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Dietilenetriamina 98+%
Dietilenetriamina
Formula: C₄H₁₃N₃
Punto di ebollizione: 206 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008171
CAS Number: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA