Stampa…
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D4004-25G D4004-5G
TCIAD4004-25GEA 95 EUR
TCIAD4004-25G TCIAD4004-5G
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone ≥98.0% (by GC)
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
Formula: Br₂HCC(O)CF₃
Punto di ebollizione: 113°C
MDL Number: MFCD00041362
CAS Number: 431-67-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %