Stampa…
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 5,5'-Diallylbiphenyl-2,2'-diol, 5,5'-Diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol, Magnolol
D3971-200MG D3971-1G
TCIAD3971-200MGEA 48 EUR
TCIAD3971-200MG TCIAD3971-1G
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98.0% (by GC)
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Formula: C₁₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 266,34 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016658
CAS Number: 528-43-8
Merck Index: 14,05697
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C