Stampa…

3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

D3928-1G D3928-5G
TCIAD3928-1GEA 155 EUR
TCIAD3928-1G TCIAD3928-5G
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥96.0% (by GC)
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula: C₂₀H₃₀S₂
Peso molecolare: 334,58 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15072161
CAS Number: 135926-93-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR