Stampa…

Disodium pamidronate, idrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: Pamidronate disodium, Pamidronic acid disodium salt, Disodium 3-Amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonate, Sodium (3-amino-1-hydroxypropane-1,1-diyl)bis(hydrogen phosphonate)

D3921-1G D3921-100MG
TCIAD3921-1GEA 383 EUR
TCIAD3921-1G TCIAD3921-100MG
Disodium pamidronate, idrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Disodium pamidronate
Formula: C₃H₉NNa₂O₇P₂·xH₂O
Peso molecolare: 279.03 g/mol (anhy)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11045314
CAS Number: 57248-88-1
EINECS: 260-647-1
Merck Index: 14,07003

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 25.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR