Stampa…

Diisopropyl fumarate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Fumaric Acid Diisopropyl Ester

D3916-25G D3916-500G
TCIAD3916-25GEA 16 EUR
TCIAD3916-25G TCIAD3916-500G
Diisopropyl fumarate ≥98.0% (by GC)
Diisopropyl fumarate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Peso molecolare: 200,23 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
Punto di fusione: 2°C
MDL Number: MFCD00545172
CAS Number: 7283-70-7
EINECS: 230-707-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR