Stampa…

Dimesitylfluoroborane ≥98.0% (by HPLC)

Fornitore: TCI
Pericolo

D3890-1G D3890-5G D3890-25G
TCIAD3890-1GEA 37 EUR
TCIAD3890-1G TCIAD3890-5G TCIAD3890-25G
Dimesitylfluoroborane ≥98.0% (by HPLC)
Dimesitylfluoroborane
Formula: C₁₈H₂₂BF
Punto di ebollizione: 129°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012203
CAS Number: 436-59-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 79.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR