Stampa…
2,4-Dibromopyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D3862-5G D3862-25G
TCIAD3862-5GEA 77 EUR
TCIAD3862-5G TCIAD3862-25G
2,4-Dibromopyridine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di ebollizione: 238°C
MDL Number: MFCD01859720
CAS Number: 58530-53-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C