Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥94.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene Glycol 2-Bromoethyl Methyl Ether, mPEG3-bromide, Methyl-PEG3-bromide
Formula:
C₇H₁₅BrO₃ Punto di ebollizione: 65°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00956116 CAS Number: 72593-77-2 |
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |