Stampa…
2,2'-Dithienyl disulphide ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,2-Di(thiophen-2-yl)disulphane, Di(2-thienyl) Disulphide
D3774-1G D3774-5G
TCIAD3774-1GEA 46 EUR
TCIAD3774-1G TCIAD3774-5G
2,2'-Dithienyl disulphide ≥97.0% (by HPLC)
2,2'-Dithienyl disulphide
Formula: C₈H₆S₄
Peso molecolare: 230,38 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
MDL Number: MFCD00066333
CAS Number: 6911-51-9
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C