Stampa…
2,4-Dimethyloxazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3766-1G D3766-5G
TCIAD3766-1GEA 97 EUR
TCIAD3766-1G TCIAD3766-5G
2,4-Dimethyloxazole ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethyloxazole
Formula: C₅H₇NO
Punto di ebollizione: 108°C
MDL Number: MFCD00234124
CAS Number: 7208-05-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=216391fa3808ede531c5a7b934c99b3f406ae1a0&vid=216391fa3808ede531c5a7b934c99b3f406ae1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %