Stampa…
2,5-Dimethyl-3-furanthiol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3764-1G D3764-5G
TCIAD3764-1GEA 62 EUR
TCIAD3764-1G TCIAD3764-5G
2,5-Dimethyl-3-furanthiol ≥97.0% (by GC)
2,5-Dimethyl-3-furanthiol
Formula: C₆H₈OS
Punto di ebollizione: 150°C
MDL Number: MFCD00801026
CAS Number: 55764-23-3
EINECS: 259-800-5
UN: 3336
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %