Stampa…
Diisopropyl allylboronate ≥95.0% (qNMR)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3738-1G D3738-5G
TCIAD3738-1GEA 128 EUR
TCIAD3738-1G TCIAD3738-5G
Diisopropyl allylboronate ≥95.0% (qNMR)
Diisopropyl allylboronate
Formula: C₉H₁₉BO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 51851-79-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (1H-qNMR) min. 95.0 %