Stampa…
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D3692-1G D3692-5G
TCIAD3692-1GEA 66 EUR
TCIAD3692-1G TCIAD3692-5G
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 119°C
CAS Number: 17673-68-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %