Stampa…
2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D3674-25G D3674-5G
TCIAD3674-25GEA 320 EUR
TCIAD3674-25G TCIAD3674-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formula: C₉H₉NS
Peso molecolare: 163,24 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
CAS Number: 2941-71-1
EINECS: 220-930-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %