Stampa…
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
D3640-1G D3640-5G
TCIAD3640-1GEA 70 EUR
TCIAD3640-1G TCIAD3640-5G
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by HPLC)
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
Formula: C₁₂H₈N₆
Peso molecolare: 236.24 g/mol
Punto di fusione: 225°C
MDL Number: MFCD00121717
CAS Number: 1671-87-0
Visualizza i codici
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%