Stampa…

2,6-Dimethylpyridin-4-ol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine

D3638-1G D3638-5G
TCIAD3638-1GEA 50 EUR
TCIAD3638-1G TCIAD3638-5G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,1525 g/mol
Punto di ebollizione: 351°C
MDL Number: MFCD00956021
CAS Number: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR