Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 79°C |
MDL Number:
MFCD02258541 CAS Number: 2049-70-9 EINECS: 218-070-8 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |