Stampa…
Dibutyl vinylboronate ≥94.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Vinylboronic Acid Dibutyl Ester, Dibutyl Vinylboronate
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
D3596-1G D3596-5G
TCIAD3596-1GEA 56 EUR
TCIAD3596-1G TCIAD3596-5G
Dibutyl vinylboronate ≥94.0% (by GC) stabilizzato
Dibutyl vinylboronate
Formula: C₁₀H₂₁BO₂
Peso molecolare: 184,09 g/mol
Punto di ebollizione: 89°C
Flash Pt: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00050049
CAS Number: 6336-45-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %