Stampa…
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico) (from salmon milt)
Fornitore: TCI
D3545-25G D3545-5G
TCIAD3545-25GEA 135 EUR
TCIAD3545-25G TCIAD3545-5G
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico) (from salmon milt)
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico)
MDL Number: MFCD00130921
CAS Number: 9007-49-2
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Total Nitrogen 13.0 to 15.0 %
abs-ratio (a/b) min. 1.30 (E260/E280, in pH7.0 Phosphate buffer)