Stampa…
2,5-Diacetoxyhexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2,5-Hexanediol Diacetate
D3496-25G D3496-5G
TCIAD3496-25GEA 317 EUR
TCIAD3496-25G TCIAD3496-5G
2,5-Diacetoxyhexane ≥98.0% (by GC)
2,5-Diacetoxyhexane
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
CAS Number: 10299-35-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %