4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃NO Punto di ebollizione: 123°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD03840449 CAS Number: 1703-46-4 |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |