Stampa…
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3416-25G D3416-5G
TCIAD3416-25GEA 79 EUR
TCIAD3416-25G TCIAD3416-5G
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one ≥98.0% (by GC)
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one
Formula: C₁₄H₁₀OS
Punto di ebollizione: 180°C
MDL Number: MFCD02093738
CAS Number: 1531-77-7
EINECS: 216-241-1
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C