Stampa…

N,4'-Dimethylformanilide ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: N-Methyl-N-(p-tolyl)formamide

D3369-1G D3369-5G
TCIAD3369-1GEA 132 EUR
TCIAD3369-1G TCIAD3369-5G
N,4'-Dimethylformanilide ≥97.0% (by GC)
N,4'-Dimethylformanilide
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 277°C
CAS Number: 2739-04-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR