Stampa…
3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethyladamantane
D3367-1G D3367-5G
TCIAD3367-1GEA 46 EUR
TCIAD3367-1G TCIAD3367-5G
3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol ≥98.0% (by GC)
3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol
Formula: C₁₃H₂₂O
Peso molecolare: 194,32 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD00188062
CAS Number: 26919-42-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C