Stampa…
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3331-500G D3331-25G
TCIAD3331-500GEA 131 EUR
TCIAD3331-500G TCIAD3331-25G
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC)
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine
Formula: C₁₈H₂₄N₂
Punto di ebollizione: 165°C
MDL Number: MFCD00072248
CAS Number: 793-24-8
EINECS: 212-344-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Red to Dark blue to Black pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C