Stampa…
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3295-1G D3295-5G
TCIAD3295-1GEA 18 EUR
TCIAD3295-1G TCIAD3295-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol ≥97.0% (by GC)
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Formula: C₆H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 93°C
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00051507
CAS Number: 3749-36-8
EINECS: 223-150-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %