Stampa…
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3294-25G D3294-5G
TCIAD3294-25GEA 63 EUR
TCIAD3294-25G TCIAD3294-5G
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (by GC)
2,4-Di-tert-pentylphenol
Formula: C₁₆H₂₆O
Punto di ebollizione: 143°C
MDL Number: MFCD00041929
CAS Number: 120-95-6
EINECS: 204-439-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06333ddf0fc50f7694cbac9da30778881454b271&vid=06333ddf0fc50f7694cbac9da30778881454b271&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %