Stampa…

9,9-Dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 9,9-Dimethyl-9H-fluorene

D3235-5G D3235-1G
TCIAD3235-5GEA 86 EUR
TCIAD3235-5G TCIAD3235-1G
9,9-Dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₄
Peso molecolare: 194,28 g/mol
Punto di ebollizione: 287°C
MDL Number: MFCD00114670
CAS Number: 4569-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfc75e928257bcf10478481dc4272d59cd265868&vid=bfc75e928257bcf10478481dc4272d59cd265868&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR