Stampa…
Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D3196-25G D3196-5G
TCIAD3196-25GEA 63 EUR
TCIAD3196-25G TCIAD3196-5G
Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (by GC)
Diethyl-3-hydroxyglutarate
Formula: C₉H₁₆O₅
Punto di ebollizione: 107°C
MDL Number: MFCD00009202
CAS Number: 32328-03-3
EINECS: 250-992-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %