Stampa…
3,3-Dimethyl-1-indanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
D3160-1G D3160-25G D3160-5G
TCIAD3160-1GEA 33 EUR
TCIAD3160-1G TCIAD3160-25G TCIAD3160-5G
3,3-Dimethyl-1-indanone ≥95.0% (by GC)
3,3-Dimethyl-1-indanone
Formula: C₁₁H₁₂O
Peso molecolare: 160,22 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01846169
CAS Number: 26465-81-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %