Stampa…
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2977-25G D2977-5G
TCIAD2977-25GEA 37 EUR
TCIAD2977-25G TCIAD2977-5G
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (by GC)
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide
Formula: C₂H₄O₃S
Punto di ebollizione: 172°C
Flash Pt: 114°C
MDL Number: MFCD00005354
CAS Number: 3741-38-6
EINECS: 223-131-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %