Stampa…
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
1.15228.0025EA 79 EUR
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico, Millipore®
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico
Formula: C₆H₁₅NO₅S
Peso molecolare: 213,25 g/mol
Punto di ebollizione: 405 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 152…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007533
CAS Number: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5