Stampa…
Diisopropyl sulphate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2954-25G D2954-5G
TCIAD2954-25GEA 373 EUR
TCIAD2954-25G TCIAD2954-5G
Diisopropyl sulphate ≥97.0% (by GC)
Diisopropyl sulphate
Formula: C₆H₁₄O₄S
Punto di ebollizione: 94°C
Punto di fusione: -19°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01682898
CAS Number: 2973-10-6
EINECS: 221-011-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %