Stampa…
(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2945-25G D2945-5G
TCIAD2945-25GEA 132 EUR
TCIAD2945-25G TCIAD2945-5G
(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅Cl₂N
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD01861392
CAS Number: 3218-45-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26f5bb769f9b868710b2a0099b95b1999e5ce1d8&vid=26f5bb769f9b868710b2a0099b95b1999e5ce1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C