Stampa…
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
391334-100 391334-25
391334-100EA 395 EUR
391334-100 391334-25
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico, Millipore®
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico
Formula: C₆H₁₅NO₅S
Punto di ebollizione: 405 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 152…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007533
CAS Number: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5