Stampa…
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: N,N'-Diacryloyl-1,2-dihydroxyethylenediamine, 1,2-Bisacrylamido-1,2-ethanediol
D2864-25G D2864-5G
TCIAD2864-25GEA 231 EUR
TCIAD2864-25G TCIAD2864-5G
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
Formula: C₈H₁₂N₂O₄
Peso molecolare: 200.19 g/mol
Punto di ebollizione: 156°C
MDL Number: MFCD00008624
CAS Number: 868-63-3
EINECS: 212-780-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %