Stampa…
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Fornitore: TCI
D2782-1G D2782-5G
TCIAD2782-1GEA 97 EUR
TCIAD2782-1G TCIAD2782-5G
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate
Formula: C₉H₁₇F₂NO₃
Punto di ebollizione: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00722253
CAS Number: 141546-96-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %