Stampa…
3,3-Diphenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D2760-25G D2760-5G
TCIAD2760-25GEA 702 EUR
TCIAD2760-25G TCIAD2760-5G
3,3-Diphenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3,3-Diphenyl-1-propanol
Formula: C₁₅H₁₆O
Peso molecolare: 212,29 g/mol
Punto di ebollizione: 208°C
MDL Number: MFCD00002930
CAS Number: 20017-67-8
EINECS: 243-466-2
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %