Stampa…
ɑ,ɑ-Dimethyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2733-25G D2733-5G
TCIAD2733-25GEA 759 EUR
TCIAD2733-25G TCIAD2733-5G
ɑ,ɑ-Dimethyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (by GC)
alpha,alpha-Dimethyl-gamma-butyrolactone
Formula: C₆H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 194°C
Punto di fusione: 6°C
MDL Number: MFCD03844788
CAS Number: 3709-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea32bdada66f6688bce80228711c0413709273e&vid=7ea32bdada66f6688bce80228711c0413709273e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %