Stampa…
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
A16092.14 A16092.22 A16092.36
A16092.14EA 33.5 EUR
A16092.14 A16092.22 A16092.36
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico ≥99%
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico
Purity: 99% CAS No.: 10191-18-1 Molecular Formula: C6H15NO5S Formula Weight: 213.25 Melting Point: 153-157° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1781572 MDL No.: MFCD00007533
Formula: C₆H₁₅NO₅S
Peso molecolare: 213,25 g/mol
Punto di ebollizione: 405 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007533
CAS Number: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5